Läs mer
Metyl2,6-diklorisonikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682843
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10682843 1 g 1g
10121042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10682843 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB05937DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 42521-09-5
Molekylformel C7H5Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 206.02
MDL-nummer MFCD00044409
InChI-nyckel XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93237
IUPAC-namn metyl-2,6-diklorpyridin-4-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2, 6-dichloroisonicotinate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 2,6-dichloroisonicotinate, methyl2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-chloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2,6-dichloroisonicotinic acid methyl ester, methyl-2,6-dichloroisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, methyl-2,6-dichlorisonicotinat, acmc-209yt4, xskghsuhoyebtk-uhfffaoysa, methyl 2,6-dichloro-isonicotinate
Formel vikt 206.03
Procent renhet 97%