Läs mer
Metyl-2-(acetylamino)-5-nitrobensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10180932
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10180932 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10180932 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH00482EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
CAS 5409-45-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H10N2O5
MDL-nummer MFCD00157624
Kvantitet 10 g
Synonym methyl 2-acetylamino-5-nitrobenzoate, acmc-20akiu, maybridge1_006182, methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-5-nitrobenzoate, 2-acetyl-amino-5-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-acetylamino-5-nitro-, methyl ester
InChI-nyckel HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
IUPAC-namn metyl-2-acetamido-5-nitrobensoat
Molekylvikt (g/mol) 238.199
PubChem CID 224172
Formel vikt 238.2
Procent renhet 97%