Läs mer
Methyle2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoate, 97%, Maybridge™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyle2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 232.28 |
| Procent renhet | 97% |