Läs mer
Methyle2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722693
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10722693 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10722693 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01989DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-4, 5-dimethoxybenzoate
CAS 26759-46-6
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C10H13NO4
MDL-nummer MFCD00014904
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 6-aminoveratrate, methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, methyl 2-amino-4,5-dimethoxy benzoate, 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, 6-aminoveratric acid methyl ester, methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 4,5-dimethoxyanthranilic acid methyl, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-, methyl ester, methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid methyl ester
InChI-nyckel QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C=C1N
IUPAC-namn methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 211.22
PubChem CID 611144
Formel vikt 211.22
Procent renhet 97%