Läs mer
Metyl-2-aminotiofen-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10383312
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10383312 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10394662 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10383312 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK02784DA
Kemiska identifierare
CAS 4651-81-4
Molekylformel C6H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.19
MDL-nummer MFCD00159547
InChI-nyckel DGGJQLCAYQCPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-3-thenoate, methyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-3-methoxycarbonylthiophene, methyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, zlchem 402, pubchem5551, maybridge1_003714, 2-amino-thiophene-3-carboxylicacidmethylester
PubChem CID 78381
IUPAC-namn metyl-2-aminotiofen-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(N)SC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle2-aminothiophene-3-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.19
Procent renhet 97%