Läs mer
Metyl-2-klor-3,4-dimetoxibensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10744763
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10744763 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10744763 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09269EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle2-chloro-3, 4-dimethoxybenzoate
CAS 175136-01-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C10H11ClO4
MDL-nummer MFCD00085114
Kvantitet 10 g
Synonym maybridge1_001981, benzoic acid,2-chloro-3,4-dimethoxy-, methyl ester
InChI-nyckel RYYAHUFRPCBHCT-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)OC)Cl)OC
IUPAC-namn metyl-2-klor-3,4-dimetoxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 230.644
PubChem CID 2774981
Formel vikt 230.65
Procent renhet 97%