Läs mer
Metyl-2-klor-4-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10120882
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10120882 1 g 1g
10466082 10 g 10g
11306875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10120882 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01821DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175137-27-6
Molekylformel C7H4ClF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.57
MDL-nummer MFCD00068146
InChI-nyckel VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine
PubChem CID 3696469
IUPAC-namn metyl-2-klor-4-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 240.57
Procent renhet 97%