Läs mer
Metyl-2-klor-4-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11306875
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11306875 25 g 25g
10120882 1 g 1g
10466082 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11306875 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01821EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 175137-27-6
Molekylformel C7H4ClF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.57
MDL-nummer MFCD00068146
InChI-nyckel VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine
PubChem CID 3696469
IUPAC-namn metyl-2-klor-4-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 240.57
Procent renhet 97%