Läs mer
Metyl-2-klor-6-metylpyrimidin-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10427252
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10427252 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10111042 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10427252 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06334DA
Kemiska identifierare
CAS 89793-11-3
Molekylformel C7H7ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 186.595
MDL-nummer MFCD00117906
InChI-nyckel ZNPORLVPCMFKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate, methyl 2-chloro-4-methylpyrimidine-6-carboxylate, methyl 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4-carboxylate, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl-6-methylpyrimidine, 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, acmc-20akio, 2-chloro-4-carbomethoxy-6-methylpyrimidine, methyl 2-chloro-6-methylpyrimidine 4-carboxylate, methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 2736835
IUPAC-namn metyl-2-klor-6-metylpyrimidin-4-karboxylat
LEDER CC1=NC(=NC(=C1)C(=O)OC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.6
Procent renhet 97%