Läs mer
metyle2-klorpyrimidin-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662305
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10662305 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10442464 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662305 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08502CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 149849-94-5
Molekylformel C6H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.57
MDL-nummer MFCD11841080
InChI-nyckel GGTNGWOGJHJQCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl pyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro-, methyl ester, methyl2-chloropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 43811076
IUPAC-namn metyl-2-klorpyrimidin-4-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=NC(Cl)=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172.57
Procent renhet 97%