Läs mer
Metyl-2-isotiocyanatobensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722037
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10722037 25 g 25g
10302315 5 g 5g
10743574 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722037 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01695EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 16024-82-1
Molekylformel C9H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 193.22
MDL-nummer MFCD00041062
InChI-nyckel UNXVHBOJSCWVCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isothiocyanato-benzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, benzoic acid,2-isothiocyanato-, methyl ester, benzoic acid, 2-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-209dkr, methyl2-isothiocyanatobenzoate, methyl 2-isothiocyanato benzoate, methyl 2-isothiocyanatobenzenecarboxylate, 2-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 85243
IUPAC-namn metyl-2-isotiocyanatobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-isothiocyanatobenzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel SCNC6H4CO2CH3
Kvantitet 25 g
Formel vikt 193.23
Procent renhet 97%