Läs mer
Metyl-2-isotiocyanatobensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10743574
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10743574 10 g 10g
10302315 5 g 5g
10722037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10743574 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01695EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 16024-82-1
Molekylformel C9H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 193.22
MDL-nummer MFCD00041062
InChI-nyckel UNXVHBOJSCWVCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isothiocyanato-benzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, benzoic acid,2-isothiocyanato-, methyl ester, benzoic acid, 2-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-209dkr, methyl2-isothiocyanatobenzoate, methyl 2-isothiocyanato benzoate, methyl 2-isothiocyanatobenzenecarboxylate, 2-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 85243
IUPAC-namn metyl-2-isotiocyanatobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-isothiocyanatobenzoate
CAS Min % 97.0
Densitet 1.2500g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel SCNC6H4CO2CH3
Kvantitet 10 g
Formel vikt 193.23
Procent renhet 97%