Läs mer
Methyle3,4-diaminobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10713063
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10713063 10 g Amber Glass Bottle 10g
10570742 1 g Amber Glass Bottle 1g
10387294 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10713063 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00052EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 36692-49-6
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00017098
InChI-nyckel IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminobenzoic acid methyl ester, methyl3,4-diaminobenzoate, methyl-3,4-diaminobenzoate, benzoic acid, 3,4-diamino-, methyl ester, 3,4-diamino-benzoic acid methyl ester, methyl 3,4-diaminobenzenecarboxylate, pubchem4610, acmc-1bn7s, methyl 3,4-diamino-benzoate, methyl-3,4-diamino-benzoate
PubChem CID 135524
IUPAC-namn methyl 3,4-diaminobenzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(N)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3, 4-diaminobenzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel CH3OC(O)C6H3(NH2)2
Kvantitet 10 g
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%