Läs mer
Metyl-3-amino-4-cyanotiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10394712
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10394712 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10394712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00977EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate
CAS 102123-28-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H6N2O2S
MDL-nummer MFCD00052590
Kvantitet 10 g
Synonym 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-cyano-, methyl ester, acmc-1boui, methyl 3-amino-4-cyano thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-cyano-,methyl ester, 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
InChI-nyckel AEWVEROSMGRHRG-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=C(C(=CS1)C#N)N
IUPAC-namn metyl-3-amino-4-cyanotiofen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 182.197
PubChem CID 2778419
Formel vikt 182.2
Procent renhet 97%