Läs mer
Metyl-3-amino-4-(isopropylsulfonyl)tiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10651293
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10651293 1 g 1g
10304722 10 g 10g
10376704 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10651293 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01952DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175201-72-6
Molekylformel C9H13NO4S2
Molekylvikt (g/mol) 263.33
MDL-nummer MFCD00067930
InChI-nyckel LSLWECVRXQXIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methylethyl sulfonyl thiophene-2-carboxylate, maybridge1_004550, methyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-azanyl-4-propan-2-ylsulfonyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-propane-2-sulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2778568
IUPAC-namn metyl 3-amino-4-propan-2-ylsulfonyltiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(N)C(=CS1)S(=O)(=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-4-(isopropylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 263.34
Procent renhet 97%