Läs mer
Metyl-3-amino-4-(metylsulfonyl)tiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10364762
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10364762 10 g 10g
10161212 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10364762 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01956EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175201-73-7
Molekylformel C7H9NO4S2
Molekylvikt (g/mol) 235.272
MDL-nummer MFCD00067932
InChI-nyckel ZFMCGKFMQDQBLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778572
IUPAC-namn metyl-3-amino-4-metylsulfonyltiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C(=CS1)S(=O)(=O)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-4-(methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Synonym methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methanesulfonylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulphonyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methanesulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene, maybridge1_004594, timtec-bb sbb005527, buttpark 33\04-59, methyl3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2carboxylate
Formel vikt 235.28
Procent renhet 97%