Läs mer
Metyl-3-amino-4-metyltiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10391865
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10391865 5 g 5g
10304782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10391865 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01297DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 85006-31-1
Molekylformel C7H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 171.21
MDL-nummer MFCD00051822
InChI-nyckel YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 123584
IUPAC-namn metyl-3-amino-4-metyltiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 171.22
Procent renhet 97%