Läs mer
Metyl-3-amino-5-(4-klorfenyl)tiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10364332
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10364332 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10324382 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10245524 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10364332 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00598DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 91076-93-6
Molekylformel C12H10ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 267.727
MDL-nummer MFCD00052591
InChI-nyckel MELGGDOYSMRBGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777492
IUPAC-namn metyl 3-amino-5-(4-klorfenyl)tiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-4-chlorophenyl-, methyl ester, 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem8387, maybridge1_003891, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-thiophene-2-carboxylate
Formel vikt 267.74
Procent renhet 97%