Läs mer
Metyl-3-amino-5-fenyltiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10603023
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10603023 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10019411 10 g Bärnstensglasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10603023 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00498DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 100063-22-7
Molekylformel C12H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 233.285
MDL-nummer MFCD00068161
InChI-nyckel QESSCNMSOLRYBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-5-phenyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-phenyl-, methyl ester, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-5-4-phenyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_003977, acmc-2097mh, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-5-phenylthiophene, methyl 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylate
PubChem CID 700562
IUPAC-namn metyl-3-amino-5-fenyltiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 233.29
Procent renhet 97%