Läs mer
Metyl-3-amino-5-(tert-butyl)tiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772863
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10772863 1 g 1g
10240135 5 g 5g
10743053 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772863 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00671DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175137-03-8
Molekylformel C10H15NO2S
Molekylvikt (g/mol) 213.295
MDL-nummer MFCD00068163
InChI-nyckel WHJBGOQJMFAKHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-tert-butyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-4-tert-butyl thiophene-2-carboxylate, maybridge1_003935, methyl 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylate, 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5-tert-butylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-5-1,1-dimethylethyl-, methyl ester
PubChem CID 2777503
IUPAC-namn metyl-3-amino-5-tert-butyltiofen-2-karboxylat
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=C(S1)C(=O)OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 213.3
Procent renhet 97%