Läs mer
Metyl-3-bromtiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10233232
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10233232 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10120652 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10233232 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02691EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 26137-08-6
Molekylformel C6H5BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 221.068
MDL-nummer MFCD00173839
InChI-nyckel PEGSJNCGPSIJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-2-thiophenecarboxylate, maybridge3_006386, ksc494q2p, 2-methoxycarbonyl-3-bromothiophene, methyl-3-bromothiophene carboxylate, methyl 3-bromanylthiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2740074
IUPAC-namn metyl-3-bromtiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C=CS1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle3-bromothiophene-2-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 221.07
Procent renhet 97%