Läs mer
Metyl-3-klor-4-metyltiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10150592
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10150592 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10069411 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10150592 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01297DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175137-11-8
Molekylformel C7H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 190.641
MDL-nummer MFCD00052072
InChI-nyckel BUFSIDWTJVUAER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, maybridge1_003874, 2-methoxycarbonyl-3-chloro4-methylthiophene, 2-methoxycarbonyl-3-chloro-4-methylthiophene, methyl 3-chloro-4-methylthiophenecarboxylate, methyl3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloranyl-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2777567
IUPAC-namn metyl-3-klor-4-metyltiofen-2-karboxylat
LEDER CC1=CSC(=C1Cl)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.65
Procent renhet 97%