Läs mer
Methyl 3-chlorobenzoate, 98%, Acros Organics™
Produktkod. 10124700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Glass bottle; 25g
Produktkod.
10124700 Glass bottle; 25g
1 options
Produktkod. 10124700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215590250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-chlorobenzoate
CAS 2905-65-9
Smältpunkt 21.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 104g/mL
Kokpunkt 231.0°C
Flampunkt 104°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H7ClO2
Linjär formel ClC6H4CO2CH3
Brytningsindex 1.5310 to 1.5330
MDL-nummer MFCD00000592
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, 338
Merck Index 10, 2093
Synonym methyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, 3-chloro-, methyl ester, m-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-3-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, methyl ester, 3-chlorobenzoic acid methyl ester, 3-chloro-benzoic acid methyl ester, acmc-1cegg, dsstox_cid_7507, 3-chlorobenzoic acid methyl
InChI-nyckel XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn methyl 3-chlorobenzoate
Molekylvikt (g/mol) 170.59
PubChem CID 17946
Formel vikt 170.6
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 3-chlorobenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.