Läs mer
Methyle3-chlorothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10141312
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10141312 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10141312 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01295DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 88105-17-3
Molekylformel C6H5ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 176.614
MDL-nummer MFCD00068135
InChI-nyckel ZWKYYONTMGVPSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-chlorothiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloro-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-, methyl ester, 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, pubchem9775, acmc-20ai7j, rarechem al bf 1228, maybridge1_003830, buttpark 37\08-38
PubChem CID 2777566
IUPAC-namn methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=C(C=CS1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.62
Procent renhet 97%