Läs mer
Metyl-3-cyanobensoat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10622015
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10622015 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10065152 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10622015 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC00610DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 13531-48-1
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00220156
InChI-nyckel XPBHWSMZTSSEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-cyanobenzoate, benzoic acid, 3-cyano-, methyl ester, 3-cyanobenzoic acid methyl ester, methyl-3-cyanobenzoate, methyl3-cyanobenzoate, pubchem21088, acmc-1burk, intermediates-zcf02042, ksc180c9j, 3-cn-c6h4-cooch3
PubChem CID 83554
IUPAC-namn metyl-3-cyanobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle3-cyanobenzoate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 161.16
Procent renhet 95%