Läs mer
Metyl-3-hydroxibenso[b]tiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10643393
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10643393 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10643393 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB04875DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 13134-76-4
Molekylformel C10H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 208.23
MDL-nummer MFCD00067732
InChI-nyckel JVUOTPTULVZUTL-KTKRTIGZSA-N
Synonym methyl 3-hydroxybenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-hydroxybenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-hydroxy methoxy methylidene-1-benzothiophen-3-one, 2z-2-hydroxy methoxy methylidene-1-benzothiophen-3-one, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-hydroxy-, methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, maybridge4_000295, methyl 3-hydroxy-benzothiophene2-carboxylate
PubChem CID 83165
LEDER CO\C(O)=C1/SC2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-hydroxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn metyl-3-hydroxi-l-bensotiofen-2-karboxylat
Formel vikt 208.24
Procent renhet 97%