Läs mer
Metyl-3-hydroxibenso[b]tiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2705292
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10643393 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10643393 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB04875DA
Chemische Identifikatoren
CAS 13134-76-4
Molekylformel C10H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 208.23
MDL-nummer MFCD00067732
InChI-nyckel JVUOTPTULVZUTL-KTKRTIGZSA-N
Synonym methyl 3-hydroxybenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-hydroxybenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-hydroxy methoxy methylidene-1-benzothiophen-3-one, 2z-2-hydroxy methoxy methylidene-1-benzothiophen-3-one, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-hydroxy-, methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, maybridge4_000295, methyl 3-hydroxy-benzothiophene2-carboxylate
PubChem CID 83165
LEDER CO\C(O)=C1/SC2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Methyl 3-hydroxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn metyl-3-hydroxi-l-bensotiofen-2-karboxylat
Formel vikt 208.24
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.