Läs mer
Metyl-3-hydroxibutanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10668545
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10668545 100 g 100g
10778835 10 g 10g
10526334 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10668545 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01506FA
Kemiska identifierare
CAS 3976-69-0
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.132
MDL-nummer MFCD00063289
InChI-nyckel LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Synonym methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
PubChem CID 2724279
IUPAC-namn metyl (3R)-3-hydroxibutanoat
LEDER CC(CC(=O)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-hydroxybutanoate
CAS Min % 97.0
Densitet 1.0500g/mL
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel CH3CH(OH)CH2CO2CH3
Kvantitet 100 g
Specifikt rotationsförhållande - 21.50 (20.00°C neat)
Formel vikt 118.13
Procent renhet 97%