Läs mer
Metyl-3-hydroxibutanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-hydroxybutanoate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Densitet | 1.0500g/mL |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | CH3CH(OH)CH2CO2CH3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Specifikt rotationsförhållande | - 21,50 (20,00 °C prydligt) |
| Formel vikt | 118.13 |
| Procent renhet | 97% |