Läs mer
Metyl-3-isotiocyanatotiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10762483
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762483 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10059131 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10762483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00289EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 81321-10-0
Molekylformel C7H5NO2S2
Molekylvikt (g/mol) 199.24
MDL-nummer MFCD00052589
InChI-nyckel RKBLURUDWDTMOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylate, 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-isothiocyanato-, methyl ester, methyl 3-isoisothiocyanatothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2777461
IUPAC-namn metyl-3-isotiocyanatotiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C=CS1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 199.25
Procent renhet 97%