Läs mer
Metyl-3-metyl-4-nitrobensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10579972
Change view
Kvantitet:
1 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10579972 50 g 50g
10203572 1 g 1g
10270495 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10579972 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00715EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 24078-21-5
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.174
MDL-nummer MFCD00085640
InChI-nyckel IEFONJKJLZFGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-methyl-4-nitro-, methyl ester, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid methyl ester, m-toluic acid, 4-nitro-, methyl ester, methyl 3-methyl-4-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, methyl ester, methyl3-methyl-4-nitrobenzoate, pubchem2350, acmc-1cfdu, methyl 4-nitro-m-toluate, ksc205m3d
PubChem CID 260927
IUPAC-namn metyl-3-metyl-4-nitrobensoat
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 195.17
Procent renhet 97%