Läs mer
metyle4-aminotiofen-3-karboxylathydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10511502
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10511502 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10476272 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10482854 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10511502 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01904DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 39978-14-8
Molekylformel C6H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.19
MDL-nummer MFCD00068149
InChI-nyckel BUFZZXCVOFBHLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 3-carbomethoxy-4-aminothiophene hydrochloride, acmc-209zkz, methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate, chloride, 3-amino-4-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, methyl3-aminothiophene-4-carboxylatehydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonyl thiophene hydrochloride, methyl 4-aminothiophen-3-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 2777609
IUPAC-namn metyl-4-aminotiofen-3-karboxylat;hydroklorid
LEDER COC(=O)C1=CSC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.65
Procent renhet 97%