Läs mer
Metyl-4-formyl-2,5-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10223482
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10223482 250 mg 250mg
10019631 1 g 1g
10545845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10223482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00008CB
Kemiska identifierare
CAS 175205-91-1
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.191
MDL-nummer MFCD00203870
InChI-nyckel OHVCRNQTGBXAPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester, acmc-20akgf, methyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3 carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-pyrrole-3-carboxylate, 2,5-dimethyl-4-methoxycarbonyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester 9ci
PubChem CID 2798463
IUPAC-namn metyl-4-formyl-2,5-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylat
LEDER CC1=C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 181.19
Procent renhet 97%