Läs mer
Metyl-4-formyl-2,5-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 181.19 |
| Procent renhet | 97% |