Läs mer
Metyl-4-metoxitiofen-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10101312
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10101312 250 mg 250mg
10019551 1 g 1g
10337114 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10101312 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00444CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 65369-22-4
Molekylformel C7H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 172.198
MDL-nummer MFCD00067995
InChI-nyckel LQIVVUILGDRRHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methoxy-3-thiophenecarboxylate, 4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, maybridge1_004625, ksc495s3h, methyl 4-methoxythiophene-3-arboxylate, 3-methoxythiophene-4-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,4-methoxy-,methyl ester, 4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 2778377
IUPAC-namn metyl-4-metoxitiofen-3-karboxylat
LEDER COC1=CSC=C1C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172.2
Procent renhet 97%