Läs mer
Metyl-4-metoxitiofen-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10337114
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10337114 5 g 5g
10101312 250 mg 250mg
10019551 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10337114 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00444DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 65369-22-4
Molekylformel C7H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 172.198
MDL-nummer MFCD00067995
InChI-nyckel LQIVVUILGDRRHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methoxy-3-thiophenecarboxylate, 4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, maybridge1_004625, ksc495s3h, methyl 4-methoxythiophene-3-arboxylate, 3-methoxythiophene-4-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,4-methoxy-,methyl ester, 4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 2778377
IUPAC-namn metyl-4-metoxitiofen-3-karboxylat
LEDER COC1=CSC=C1C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 172.2
Procent renhet 97%