Läs mer
Metyl-4-(trifluormetoxi)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10569972
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10569972 1 g 1g
10492494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10569972 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00423DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 780-31-4
Molekylformel C9H7F3O3
Molekylvikt (g/mol) 220.147
MDL-nummer MFCD00041006
InChI-nyckel JFFLBWZTJAWGNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 737353
IUPAC-namn metyl-4-(trifluormetoxi)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle4-(trifluoromethoxy)benzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4C(O)OCH3
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 4-trifluoromethoxy benzoate, benzoic acid, 4-trifluoromethoxy-, methyl ester, acmc-209pd6, methyl4-trifluoromethoxy benzoate, 2-trifluoromethoxy-terephthalonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoic acid methyl ester, p-trifluoromethoxy benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-trifluoromethoxy-, methyl ester
Formel vikt 220.15
Procent renhet 97%