Läs mer
Metyl-4-(trifluormetyl)nikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10407632
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10407632 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10742313 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10407632 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03951CB
Kemiska identifierare
CAS 175204-82-7
Molekylformel C8H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.136
MDL-nummer MFCD00101568
InChI-nyckel RFUABQNZKSSKRX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775680
IUPAC-namn metyl-4-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(trifluoromethyl)nicotinate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym methyl 4-trifluoromethyl nicotinate, methyl 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, methyl4-trifluoromethyl nicotinate, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid methyl ester, pubchem23562, methyl 4-trifluoromethylnicotinate, methyl 4-trifluormethylpyridine-3-carboxylate, methyl 4-trifluoromethylpyridin-3-ylcarboxylate
Formel vikt 205.13
Procent renhet 97%