Läs mer
Methyle5-bromo-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-bromo-4-methyl-2-thiophenecarboxylate |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 235.1 |
| Procent renhet | 97% |