Läs mer
Methyle5-bromonicotinate, 97%, Maybridge™
Produktkod. 10507684
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10507684 1 g Amber Glass Bottle 1g
10729035 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10507684 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF04619DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 29681-44-5
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.034
MDL-nummer MFCD00173668
InChI-nyckel AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid methyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 3-bromo-5-methoxycarbonyl pyridine, 5-bromopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-bromo-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-3-pyridinecarboxylate, methyl 3-bromo-5-pyridinecarboxylate
PubChem CID 699336
IUPAC-namn methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CC(=CN=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle5-bromonicotinate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 216.03
Procent renhet 97%