Learn More
Methyle5-bromonicotinate, 97%, Maybridge™
Code produit 10729035
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Förpackning unitSize
10729035 10 g Amber Glass Bottle 10g
10507684 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10729035 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF04619EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 29681-44-5
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.034
MDL-nummer MFCD00173668
InChI-nyckel AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid methyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 3-bromo-5-methoxycarbonyl pyridine, 5-bromopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-bromo-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-3-pyridinecarboxylate, methyl 3-bromo-5-pyridinecarboxylate
PubChem CID 699336
IUPAC-namn methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CC(=CN=C1)Br
Spécification
Kemiskt namn eller material Methyle5-bromonicotinate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 10 g
Formel vikt 216.03
Procent renhet 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.