Läs mer
Metyl-5-(klorsulfonyl)-4-metyl-2-tiofenkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10252792
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10252792 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10304202 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10682675 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10252792 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00640CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 423768-46-1
Molekylformel C7H7ClO4S2
Molekylvikt (g/mol) 254.699
MDL-nummer MFCD03407367
InChI-nyckel YWBXGHFHMHUSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chlorosulfonyl-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 5-chlorosulfonyl-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-chlorosulfonyl-4-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2779815
IUPAC-namn metyl-5-klorsulfonyl-4-metyltiofen-2-karboxylat
LEDER CC1=C(SC(=C1)C(=O)OC)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-(chlorosulfonyl)-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 254.71
Procent renhet 97%