Läs mer
Metyl-5-formyl-2-metyl-3-furoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10495512
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10495512 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10089391 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10544984 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10495512 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00666CB
Kemiska identifierare
CAS 81661-26-9
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.148
MDL-nummer MFCD03407372
InChI-nyckel WINMHOHYPKKTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate, 3-furancarboxylicacid, 5-formyl-2-methyl-, methyl ester, methyl 5-formyl-2-methyl-3-furancarboxylate, 5-formyl-2-methyl-furan-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-formyl-2-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2779820
IUPAC-namn metyl-5-formyl-2-metylfuran-3-karboxylat
LEDER CC1=C(C=C(O1)C=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97%