Läs mer
Metyl-5-metyl-3-isoxazolkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10113264
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10113264 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10113264 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10422DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle5-methyl-3-isoxazolecarboxylate
CAS 19788-35-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H7NO3
MDL-nummer MFCD00015895
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-3-isoxazolecarboxylate, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-methyl-3-isoxazole carboxylate, methyl-5-methyl-3-isoxazole carboxylate, 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, acmc-209xf5, ksc489s1r
InChI-nyckel MVHHQOCEOUNTID-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=NOC(C)=C1
IUPAC-namn metyl-5-metyl-l,2-oxazol-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 141.13
PubChem CID 88245
Formel vikt 141.13
Procent renhet 97%