Läs mer
Metyl-6-(1-pyrrolidinyl)nikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10055262
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10055262 1 g 1g
10337074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10055262 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07009DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 210963-94-3
Molekylformel C11H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.245
MDL-nummer MFCD05664433
InChI-nyckel OWOKTZZFJFFUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-pyrrolidinonicotinate, methyl 6-1-pyrrolidinyl nicotinate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl nicotinate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylate, acmc-1cher, methyl 6-pyrrolidine-1-yl nicotinate, methyl 6-pyrrolidine-1-yl nicotinoate, methyl 6-pyrrolidin-1-ylnicotinate, methyl 6-pyrrolidinylpyridine-3-carboxylate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl nicotinate;ethyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 2794748
IUPAC-namn metyl-6-pyrrolidin-1-ylpyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N2CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle6-(1-pyrrolidinyl)nicotinate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%