Läs mer
Metyl-6-(dietylamino)nikotinat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10622025
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10622025 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10269542 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10622025 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07007CB
Kemiska identifierare
CAS 690632-37-2
Molekylformel C11H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 208.261
MDL-nummer MFCD05664431
InChI-nyckel MYJCIGZNMMQDRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-diethylamino nicotinate, methyl 6-diethylamino pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 2794746
IUPAC-namn metyl-6-(dietylamino)pyridin-3-karboxylat
LEDER CCN(CC)C1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-(diethylamino)nicotinate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 208.26
Procent renhet 95%