Läs mer
Metyl-6-morfolinonikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10427802
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10427802 1 g 1g
10294524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10427802 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC17522DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 132546-81-7
Molekylformel C11H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 222.24
MDL-nummer MFCD03783347
InChI-nyckel FFBPRHFKXVNLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-morpholinonicotinate, methyl 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylate, acmc-1by02, methyl 6-morpholin-4-ylnicotinate, methyl6-morpholinonicotinate, methyl 6-morpholin-4-yl-nicotinate, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2776466
IUPAC-namn metyl-6-morfolin-4-ylpyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle6-morpholinonicotinate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 222.24
Procent renhet 97%