Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylenblått, 1% vikt/volym aq. soln.
Beskrivning
Metylenblått, 1% vikt/volym vattenlösning används som färgämne i olika färgningsförfaranden, dvs. Wrights fläck och Jenners fläck. Det fungerar också som en indikator och medicin. Vidare används det för att undersöka RNA och DNA under mikroskopet eller i en gel. Det används ofta som redoxindikator inom analytisk kemi. Det används också i sulfidanalysen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylene Blue |
| CAS | 122965-43-9, 7732-18-5 |
| Analysprocentintervall | 1 % med vatisk lösning |
| Molekylformel | C16H18ClN3S |
| Ångtryck | 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C |
| MDL-nummer | MFCD00012111 |
| Löslighetsinformation | Blandad med etanol, kloroform, glaciärättiksyra och glycerol. Lätt blandbar med pyridin. Inte blandbar med etyleter, xylen, oleinsyra, etanol och aceton. |
| Kvantitet | 500 ml |
| Fysisk form | Vätska |
| Formel vikt | 319.86 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.