Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylenblått, 1% vikt/volym aq. soln.
Produktkod. p-4408661
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11305597
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042771.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S
Metylenblått, 1% vikt/volym vattenlösning används som färgämne i olika färgningsförfaranden, dvs. Wrights fläck och Jenners fläck. Det fungerar också som en indikator och medicin. Vidare används det för att undersöka RNA och DNA under mikroskopet eller i en gel. Det används ofta som redoxindikator inom analytisk kemi. Det används också i sulfidanalysen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Blue
CAS 122965-43-9, 7732-18-5
Analysprocentintervall 1% w/v aqueous solution
Molekylformel C16H18ClN3S
MDL-nummer MFCD00012111
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,chloroform,glacial acetic acid and glycerol. Slightly miscible with pyridine. Immiscible with ethyl ether,xylene,oleic acid,ethanol and acetone.
Formel vikt 319.86
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 3, 7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate: 1.0%; Water: 99%
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Kvantitet 100 ml
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.