Läs mer
Metylenblått, BAGARE ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15578814 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15578814 25 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun Varje
1 options
Produktkod. 15578814 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer Q47303
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 7220-79-3
Molekylformel C16H24ClN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 373.90
MDL-nummer MFCD00150008
InChI-nyckel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 52015
PubChem CID 104827
LEDER O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Blue
IUPAC-namn [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;klorid;trihydrat
Formel vikt 373.91
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Kvantitet 25 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene blue
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue